missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Difluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031919
27.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76541-44-1
C6H5F2N
129.11
MFCD11226584
HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
3-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-difluoromethyl, pyridine,3-difluoromethyl, pyridine, 3-difluoromethyl-9ci
640475
3-(Difluormethyl)pyridin
FC(F)C1=CC=CN=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76541-44-1
C6H5F2N
129.11
MFCD11226584
HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
3-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-difluoromethyl, pyridine,3-difluoromethyl, pyridine, 3-difluoromethyl-9ci
640475
3-(Difluormethyl)pyridin
FC(F)C1=CC=CN=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(Difluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 42°C (6 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'