missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal, 99 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal |
CAS | 19125-76-9 |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 34°C to 38°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 0.9710g/mL |
Siedepunkt | 72°C to 74°C (0.3 mmHg) |
Flammpunkt | 113°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'