Learn More
3-Dimethylamino-2-Methylpropylchlorid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342366
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342366 25 g 25 Gramm
11352366 100 g 100 Gramm
11362366 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06091.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4261-67-0
Summenformel C6H15Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.093
MDL-Nummer MFCD00012514
InChI-Schlüssel SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
PubChem CID 3083841
IUPAC-Name 3-Chlor-N,N,2-trimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES CC(CN(C)C)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 167°C to 170°C
Menge 25 g
Beilstein 4444785
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 172.1
Reinheit (%) 98%