Learn More
3-Dimethylamino-2-Methylpropylchlorid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10770861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10770861 100 g Glasflasche 100 Gramm
10591991 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10770861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166791000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4261-67-0
Summenformel C6H14ClN·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 172.1
MDL-Nummer MFCD00012514
InChI-Schlüssel SOMIBONUMGNAEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethyl ammonium chloride, 3-chloro-2-methylpropyl dimethylamine hydrochloride, acmc-20an51, 3-dimethylamino-2-methylpropyl chloride hcl, 3-chloro-n,n,2-trimethylpropylamine hydrochloride, 2-methyl-3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-dimethylamino-2-methylpropylchloride hydrochloride, 1-dimethylamino-2-methyl-3-chloropropane hydrochloride
PubChem CID 3083841
IUPAC-Name 3-Chlor-N,N,2-trimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES CC(CN(C)C)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169°C to 173°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2CH(CH3)CH2Cl·HCl
Menge 100 g
Beilstein 04, IV, 655
Formelmasse 172.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Dimethylamino-2-methylpropyl chloride hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.