Learn More
3-Dimethylamino-2-methylpropylchloridhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Dimethylamino-2-methylpropyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 4261-67-0 |
| Summenformel | C6H15Cl2N |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 1-Chloro-2-methyl-3-(dimethylamino)propane Hydrochloride, 1-Chloro-3-(N,N-dimethylamino)-2-methylpropane Hydrochloride, 2,N,N-Trimethylaminopropyl Chloride Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-7)5-8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CCl)CN(C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.1 |
| Formelmasse | 171.0582 |