Learn More
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30384523
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384523 500 mg -
30381177 250 mg -
30370412 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD456735500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14788-12-6
Summenformel C5H11NO2 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
Synonym 3-(Dimethylamino)propionic Acid Hydrochloride, 3-(N,N-Dimethylamino)propionic Acid Hydrochloride, 3-Dimethylaminopropanoic Acid HydrochlorideN,N-Dimethyl-beta-alanine Hydrochloride, beta-(Dimethylamino)propionic Acid Hydrochloride
IUPAC-Name 3-(dimethylamino)propanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Formelmasse 153.0557