Learn More
3-Dimethylaminobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
3-Dimethylaminobenzoic acid is used as a benzoic acid derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Dimethylaminobenzoesäure wird als Benzoesäure-Derivat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Dimethylaminobenzoesäure wird als Benzoesäure-Derivat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Dimethylaminobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 148°C to 153°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2208586 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (50mg/ml). Insoluble in water. |
Formelmasse | 165.19 |
Reinheit (%) | 98% |