Learn More
3-Dimethylaminopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234240 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10234240 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10040730 1 L Glasflasche 1 Liter
10347483 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10167693 5 L Metalltrommel 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10234240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115902500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-55-7
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00008216
InChI-Schlüssel IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
IUPAC-Name N',N'-Dimethylpropan-1,3-diamin
SMILES CN(C)CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Dimethylaminopropylamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 133.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2N(CH2)3NH2
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360
Menge 250 mL
Beilstein 04, III, 554
Fieser 01,274
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 1.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Dimethylaminopropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.