missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-epi-25-Hydroxy-Vitamin D3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 |
| CAS | 73809-05-9 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C27 H44 O2 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | 1H-Indene-1-pentanol, octahydro-4-[(2Z)-2-[(5R)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-α,α,ε,7a-tetramethyl-, (εR,1R,3aS,4E,7aR)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,25-diol, (3α,5Z,7E)- (9CI), (εR,1R,3aS,4E,7aR)-Octahydro-4-[(2Z)-2-[(5R)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-α,α,ε,7a-tetramethyl-1H-indene-1-pentanol, 3-epi-Calcifediol, 3-epi-25-Hydroxycholecalciferol, 3-epi-25-Hydroxyitamin D3, 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, Vitamin D3-3-epi-25-hydroxy |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC-Name | (1R,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-Hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 400.64 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?