Learn More
Alfa Aesar™ 3-Ethoxy-2,4-Difluorbenzylbromid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32466.06
Weitere Details : CAS : 1017778-22-1 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465187
  • 310.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
26-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1017778-22-1
251.071
BOXYRQBXOYISBL-UHFFFAOYSA-N
46737646
CCOC1=C(C=CC(=C1F)CBr)F
C9H9BrF2O
MFCD09258729
3-ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-ethoxy-2,4-difluorobenzene, 3-ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide, jrd, 4-bromomethyl-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene
1-(brommethyl)-3-ethoxy-2,4-difluorbenzol
Spezifikation
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide
5g
C9H9BrF2O
UN3265
BOXYRQBXOYISBL-UHFFFAOYSA-N
1-(brommethyl)-3-ethoxy-2,4-difluorbenzol
46737646
97%
1.5175
1017778-22-1
MFCD09258729
3-ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-ethoxy-2,4-difluorobenzene, 3-ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide, jrd, 4-bromomethyl-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene
CCOC1=C(C=CC(=C1F)CBr)F
251.071
251.07
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation