Learn More
3-Ethoxy-2,6-Difluoranilin, 97 %
Catalog Number p-7031601
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
651734-64-4
C8H9F2NO
173.163
MFCD11519309
GHEWYZSXEPQBOO-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro-phenylamine, 3-ethoxy-2,6-difluoroaniline, jrd, benzenamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro-9ci
18444712
3-ethoxy-2,6-difluoranilin
CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)N)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
651734-64-4
C8H9F2NO
173.163
MFCD11519309
GHEWYZSXEPQBOO-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro, 3-ethoxy-2,6-difluorophenylamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro-phenylamine, 3-ethoxy-2,6-difluoroaniline, jrd, benzenamine, 3-ethoxy-2,6-difluoro-9ci
18444712
3-ethoxy-2,6-difluoranilin
CCOC1=C(C(=C(C=C1)F)N)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Brechungsindex 1.5137
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 173.16
Reinheit (%) 97%