Learn More
3-Ethoxy-2-Cyclohexen-1-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one is a useful intermediate for the preparation of 3-alkyl- or aryl-2-cyclohexen-1-ones, by addition of organometallic reagents and subsequent hydrolysis. It helps in kinetic enolate formation (LDA) and alkylation occurs at the 6-position, the Stork-Danheiser kinetic alkylation procedure, which has found extensive use in alicyclic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on ist ein nützliches Zwischenprodukt zur Herstellung von 3-Alkyl- oder Aryl-2-cyclohexen-1-on durch Zugabe von metallorganischen Reagenzien und anschließende Hydrolyse. Es unterstützt die kinetische Enolatbildung (LDA), wobei die Alkylierung an der 6-Position auftritt, dem kinetischen Stork-Danheiser-Alkylierungsverfahren, das in der alicyclischen Synthese ausgiebig genutzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one |
| Dichte | 1.04 |
| Siedepunkt | 76°C to 78°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | 107°C (224°F) |
| Brechungsindex | 1.506 |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 2042049 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 140.18 |
| Reinheit (%) | 99% |