Learn More
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one |
| CAS | 5323-87-5 |
| Summenformel | C8H12O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Cyclohexen-1-one, 3-ethoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one (ACI), 1-Ethoxy-2-cyclohexen-3-one, 3-Ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-Ethoxy-2-cyclohexenone, NSC 2826 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC1=CC(=O)CCC1 |
| IUPAC-Name | 3-Ethoxycyclohex-2-en-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.17 |
| Formelmasse | 140.0837 |