Learn More
3-Ethoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423188
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423188 2.5 g 2.50 Gramm
11433188 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18940.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22924-15-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22924-15-8
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00016606
InChI-Schlüssel QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 89908
IUPAC-Name 3-Ethoxybenzaldehyd
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxybenzaldehyde
Dichte 1.07
Siedepunkt 132°C to 134°C (15 mmHg)
Menge 2.5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%