missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Ethoxycarbonyl-4-Fluorphenylboronsäure, 95 %, Acros Organics™

Marke:  Acros Organics 454402500

Weitere Details : CAS : 874219-36-0 Netto-Gewicht : 0.01000kg


Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15259936

  • 111.00 € / 250 Milligramm

Verfügbar ab
30-04-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

874219-36-0
211.99
3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
(3-Ethoxycarbonyl-4-fluorphenyl)Boronsäure
C9H10BFO4
YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
24901771
B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O

Spezifikation

3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid
146.5°C to 148.0°C
874219-36-0
C9H10BFO4
YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
(3-Ethoxycarbonyl-4-fluorphenyl)Boronsäure
24901771
95%
Authentic
250mg
94% min. (HPLC)
3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
211.99
211.99
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 95%

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation