Learn More
3-(Ethoxycarbonyl)-phenylboronsäurepinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11946101 5 g 5 Gramm
11936101 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946101 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 269410-00-6
Summenformel C15H21BO4
Molekulargewicht (g/mol) 276.14
MDL-Nummer MFCD03093896
InChI-Schlüssel RQKGHIGGSFNVGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester
IUPAC-Name Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Flammpunkt 110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 276.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.