Learn More
3-(Ethoxycarbonyl)propylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Palladiumkatalysierte Kupplung mit [4-(Methoxycarbonyl)benzyllzinkbromid, dann selektive Hydrolyse der tert-Butylestertrifluoressigsäure, bei der Entwicklung und Synthese von pyridonhaltigen Inhibitoren.
Löslichkeit
Palladiumkatalysierte Kupplung mit [4-(Methoxycarbonyl)benzyllzinkbromid, dann selektive Hydrolyse der tert-Butylestertrifluoressigsäure, bei der Entwicklung und Synthese von pyridonhaltigen Inhibitoren.
Löslichkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Ethoxycarbonyl)propylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 131379-39-0 |
Dichte | 0.976 |
Summenformel | C6H11BrO2Zn |
Strukturformel | CH3CH2O2C(CH2)3ZnBr |
MDL-Nummer | MFCD00671977 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |