Learn More
3-Ethoxypropionitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethoxypropionitrile |
| CAS | 2141-62-0 |
| Summenformel | C5H9NO |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CCOCCC#N |
| IUPAC-Name | 3-Ethoxypropannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 99.13 |
| Formelmasse | 99.0684 |