Learn More
3-Ethoxypropionitril, TRC
Product Code. 30378173
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Unit Size:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30378173 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30378173 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE89289350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxypropionitrile
CAS 2141-62-0
Summenformel C5H9NO
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-3,5H2,1H3
SMILES CCOCCC#N
IUPAC-Name 3-Ethoxypropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
Formelmasse 99.0684