Learn More
3-Ethyl-2-Heptanol, erythro + threo, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439097
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439097 25 g 25 Gramm
11419097 1 g -
11429097 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20652.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19780-39-3
Summenformel C9H20O
Molekulargewicht (g/mol) 144.258
MDL-Nummer MFCD00046644
InChI-Schlüssel MMQDVLWWGWJSFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-2-heptanol, 2-heptanol, 3-ethyl, acmc-20an4g, 3-ethyl-2-heptanol, threo + erythro
PubChem CID 542286
IUPAC-Name 3-Ethylheptan-2-ol
SMILES CCCCC(CC)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2-heptanol
Namenshinweis erythro + threo
Menge 25 g
Formelmasse 144.26
Reinheit (%) 98%