Learn More
3-Ethyl-2-Methyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025237
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19780-66-6
C8H16
112.216
MFCD00048664
HPHHYSWOBXEIRG-UHFFFAOYSA-N
3-ethyl-2-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-ethyl-2-methyl, 2-methyl-3-ethyl-1-pentene, acmc-1bqij, 1-pentene,3-ethyl-2-methyl
140591
3-Ethyl-2-methylpent-1-en
CCC(CC)C(=C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19780-66-6
C8H16
112.216
MFCD00048664
HPHHYSWOBXEIRG-UHFFFAOYSA-N
3-ethyl-2-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-ethyl-2-methyl, 2-methyl-3-ethyl-1-pentene, acmc-1bqij, 1-pentene,3-ethyl-2-methyl
140591
3-Ethyl-2-methylpent-1-en
CCC(CC)C(=C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2-methyl-1-pentene
Dichte 0.72
Brechungsindex 1.4124
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 99%