Learn More
3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-on, , 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10649934
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
CAS 71556-74-6
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C15H21NO2
MDL-Nummer MFCD00276840
Menge 1 g
Synonym 3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-hexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 2h-azepin-2-one,3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl, 3-ethyl-3-3-hydroxy-phenyl-1-methyl-azepan-2-one, hexahydro-3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one
InChI-Schlüssel YFSJZMANJNLCOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1(CCCCN(C1=O)C)C2=CC(=CC=C2)O
IUPAC-Name 3-Ethyl-3-(3-Hydroxyphenyl)-1-Methylazepan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 247.338
PubChem CID 2794573
Formelmasse 247.34
Reinheit (%) Tech.
Güte Eigenschaften