Learn More
3-Ethyl-3-oxetanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Ethyl-3-oxetanemethanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethyl-3-oxetanmethanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
3-Ethyl-3-oxetanmethanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Ethyl-3-oxetanemethanol |
Dichte | 1.019 |
Siedepunkt | 96°C (4 mmHg) |
Flammpunkt | 108°C (226°F) |
Brechungsindex | 1.453 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible in water. |
Formelmasse | 116.16 |
Reinheit (%) | 97% |