Learn More
3-Ethyl-5-methyl-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-3,5-dicarboxylat, Mikromol™
Beschreibung
3-Ethyl-5-methyl-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-3,5-dicarboxylat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dehydro Amlodipine |
| CAS | 113994-41-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dehydro Amlodipine |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C20 H23 Cl N2 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Amlodipine Besilate Imp. D (EP), Amlodipine Imp. D (EP), Amlodipine USP Related Compound A, Amlodipine USP RC A, 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Related Compound A (USP) as free base, Amlodipine Related Compound A, Amlodipine Besilate Impurity D, Amlodipine Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H23ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl |
| IUPAC-Name | 3-O-Ethyl-5-O-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorphenyl)-6-methylpyridin-3,5-dicarboxylat |
| Mehr anzeigen |