missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Ethyl(methyl)carbamoyl]benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™ ™

Catalog Number p-7034831
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
871333-07-2
C10H14BNO3
207.036
MFCD08056369
WVUBMQPFOZJFAA-UHFFFAOYSA-N
3-ethyl methyl carbamoyl phenyl boronic acid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-n-ethyl-n-methylamino carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-ethylmethylamino carbonyl phenyl, acmc-209qhz, 3-ethyl methyl carbamoyl benzeneboronic acid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenylboronicacid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenyl boronicacid
44119833
[3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]phenyl]boronsäure
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)N(C)CC)(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
871333-07-2
C10H14BNO3
207.036
MFCD08056369
WVUBMQPFOZJFAA-UHFFFAOYSA-N
3-ethyl methyl carbamoyl phenyl boronic acid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-n-ethyl-n-methylamino carbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-ethylmethylamino carbonyl phenyl, acmc-209qhz, 3-ethyl methyl carbamoyl benzeneboronic acid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenylboronicacid, 3-ethyl methyl carbamoyl phenyl boronicacid
44119833
[3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]phenyl]boronsäure
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)N(C)CC)(O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Menge 250 mg
Formelmasse 207.04
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'