missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Ethylhexane, TRC

Artikelnummer. 30388043
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388043 50 mg
30370572 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30388043 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91876550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 619-99-8
Summenformel C8 H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
Synonym Hexane, 3-ethyl-, 3-Ethylhexane, NSC 74175
IUPAC-Name 3-ethylhexane
SMILES CCCC(CC)CC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Ethylhexane
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H18/c1-4-7-8(5-2)6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Formelmasse 114.1409
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.