Learn More
3-Ethylpentan, TRC
Product Code. 30387462
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30387462 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30387462 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE92741510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Ethylpentane
CAS 617-78-7
Summenformel C7 H16
Menge 10 mg
Synonym Pentane, 3-ethyl-, 3-Ethylpentane, NSC 74151
InChI-Formel InChI=1S/C7H16/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCC(CC)CC
IUPAC-Name 3-ethylpentan
Molekulargewicht (g/mol) 100.2
Formelmasse 100.1252