Learn More
3-Ethylpentan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethylpentane |
| CAS | 617-78-7 |
| Summenformel | C7 H16 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Pentane, 3-ethyl-, 3-Ethylpentane, NSC 74151 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H16/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(CC)CC |
| IUPAC-Name | 3-ethylpentan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.2 |
| Formelmasse | 100.1252 |