Learn More
3-Ethylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027030
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
620-17-7
C8H10O
122.17
MFCD00002311
HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
m-ethylphenol, phenol, 3-ethyl, phenol, m-ethyl, meta-ethylphenol, 1-ethyl-3-hydroxybenzene, 1-hydroxy-3-ethylbenzene, 3-ethyl-phenol, unii-0g9zk222jx, benzene, 1-ethyl-3-hydroxy, dsstox_cid_2480
12101
CHEBI:34332
3-Ethylphenol
CCC1=CC=CC(O)=C1
620-17-7
C8H10O
122.17
MFCD00002311
HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
m-ethylphenol, phenol, 3-ethyl, phenol, m-ethyl, meta-ethylphenol, 1-ethyl-3-hydroxybenzene, 1-hydroxy-3-ethylbenzene, 3-ethyl-phenol, unii-0g9zk222jx, benzene, 1-ethyl-3-hydroxy, dsstox_cid_2480
12101
CHEBI:34332
3-Ethylphenol
CCC1=CC=CC(O)=C1
It is used as a photographic chemical intermediate and an intermediate for the cyan coupler of photographic paper. It has a wide application in fragrance industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als chemisches Zwischenprodukt in der Fotografie und als Zwischenprodukt für den Cyankuppler im Fotopapier verwendet. Es findet breite Anwendung in der Duftstoffindustrie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Ethylphenol
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.028
Siedepunkt 218°C
Flammpunkt 94°C (202°F)
Brechungsindex 1.5335
Menge 10 g
UN-Nummer UN3145
Beilstein 1857002
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 95%