Learn More
3-Fluor-1,2-dihydroxybenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10154630
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
363-52-0
C6H5FO2
128.10
MFCD00042582
DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
67764
CHEBI:39876
3-fluorobenzene-1,2-diol
OC1=CC=CC(F)=C1O
363-52-0
C6H5FO2
128.10
MFCD00042582
DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
67764
CHEBI:39876
3-fluorobenzene-1,2-diol
OC1=CC=CC(F)=C1O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-1, 2-dihydroxybenzene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Farbe Beige bis braun-grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,esters
Formelmasse 128.1
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver