Learn More
3-Fluor-1,2-Dimethyl-6-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031470
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1736-87-4
C8H8FNO2
169.155
MFCD05663712
GLDMIZKOJPVEIV-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitro-1,2-dimethylbenzene, 3-fluoro-6-nitro-o-xylene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-4-nitro, 3-fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl nitrobenzene, intermediates-zcf02291, ksc534o2t, 2,3-dimethyl-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl-1-nitrobenzene
24721201
1-Fluor-2,3-dimethyl-4-nitrobenzol
CC1=C(C=CC(=C1C)F)[N+](=O)[O-]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1736-87-4
C8H8FNO2
169.155
MFCD05663712
GLDMIZKOJPVEIV-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitro-1,2-dimethylbenzene, 3-fluoro-6-nitro-o-xylene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-4-nitro, 3-fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl nitrobenzene, intermediates-zcf02291, ksc534o2t, 2,3-dimethyl-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl-1-nitrobenzene
24721201
1-Fluor-2,3-dimethyl-4-nitrobenzol
CC1=C(C=CC(=C1C)F)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-1,2-dimethyl-6-nitrobenzene
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 169.16
Reinheit (%) 98%
Menge 250 mg
Geruch Characteristic