Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-2-Formylbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62833.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15407896
  • 533.00 € / 1 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 24-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1246633-35-1
250.08
2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-6-fluorobenzaldehyde
C13H16BFO3
PMDUBXLKNQBIHI-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid pinacol ester
1246633-35-1
2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-6-fluorobenzaldehyde
250.08
Fest
1g
C13H16BFO3
PMDUBXLKNQBIHI-UHFFFAOYSA-N
250.07
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation