Learn More
3-Fluor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494317
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15494317 5 g 5 Gramm
15404327 250 mg 250 Milligramm
15484317 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31705.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1547-29-1 | C5H4FNO | 113.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1547-29-1
Summenformel C5H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 113.091
MDL-Nummer MFCD03095042
InChI-Schlüssel CISUDJRBCKKAGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-hydroxypyridine, 3-fluoropyridin-2-ol, 3-fluoro-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-fluoro, 3-fluoropyridin-2 1h-one, 3-fluoro-pyridin-2-ol, 3-fluoro-2-pyridone, 3-fluoro-2-hydroxypyridine, 3-fluoro-2-pyridone, fluoropyridone, pubchem1200
PubChem CID 2783363
IUPAC-Name 3-Fluor-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CNC(=O)C(=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Formelmasse 113.09
Reinheit (%) 97%