missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Fluor-2-Methoxyphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15484287
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-methoxyphenylacetic acid
CAS 1017778-30-1
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Summenformel C9H9FO3
MDL-Nummer MFCD09832307
Menge 250 mg
Synonym 3-fluoro-2-methoxyphenylacetic acid, 2-3-fluoro-2-methoxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-2-methoxyphenyl acetic acid
InChI-Schlüssel IWXZLDFRMHPZRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC=C1F)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(3-Fluor-2-methoxyphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 184.166
PubChem CID 46737537
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'