Learn More
3-Fluor-2-Methylanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026652
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
443-86-7
C7H8FN
125.15
MFCD00007760
SLDLVGFPFFLYBM-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-o-toluidine, 2-fluoro-6-aminotoluene, 2-amino-6-fluorotoluene, 6-amino-2-fluorotoluene, 3-fluoro-2-methyl-aniline, benzenamine, 3-fluoro-2-methyl, 3-fluoro-2-methylphenylamine, 2-methyl-3-fluoroaniline, hydrochloride, 3-fluor-2-methylanilin
285553
3-fluoro-2-methylaniline
CC1=C(N)C=CC=C1F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
443-86-7
C7H8FN
125.15
MFCD00007760
SLDLVGFPFFLYBM-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-o-toluidine, 2-fluoro-6-aminotoluene, 2-amino-6-fluorotoluene, 6-amino-2-fluorotoluene, 3-fluoro-2-methyl-aniline, benzenamine, 3-fluoro-2-methyl, 3-fluoro-2-methylphenylamine, 2-methyl-3-fluoroaniline, hydrochloride, 3-fluor-2-methylanilin
285553
3-fluoro-2-methylaniline
CC1=C(N)C=CC=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-methylaniline
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.099
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) ≥98%