Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-2-Methylbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62877.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15407956
  • 533.00 € / 1 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1417301-66-6
236.093
3-fluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-2-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(3-fluor-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
C13H18BFO2
WKWHYYLQFKUDOT-UHFFFAOYSA-N
79016208
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C
Spezifikation
3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
1417301-66-6
3-fluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-2-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C
236.093
236.09
96%
1g
C13H18BFO2
WKWHYYLQFKUDOT-UHFFFAOYSA-N
2-(3-fluor-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
79016208
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation