Learn More
3-Fluor-2-Nitropyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032382
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
54231-35-5
C5H3FN2O2
142.089
MFCD04114127
IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
2762802
3-Fluor-2-Nitropyridin
C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
54231-35-5
C5H3FN2O2
142.089
MFCD04114127
IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
2762802
3-Fluor-2-Nitropyridin
C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
A specialty product for proteomics research applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Spezialprodukt für Proteomik-Forschungsanwendungen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 30°C to 35°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 142.09
Reinheit (%) 96%