Learn More
3-Fluor-4-Hydroxybenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258857
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
350-29-8
C7H4FO3
155.11
MFCD00143161
IUSDEKNMCOUBEE-UHFFFAOYSA-M
4-carboxy-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, 3pcf, fhb, pubchem2271, acmc-1co6y, ksc222e7d
160456
3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
OC1=CC=C(C=C1F)C([O-])=O
350-29-8
C7H4FO3
155.11
MFCD00143161
IUSDEKNMCOUBEE-UHFFFAOYSA-M
4-carboxy-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, 3pcf, fhb, pubchem2271, acmc-1co6y, ksc222e7d
160456
3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
OC1=CC=C(C=C1F)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160.0°C to 163.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.