Learn More
3-Fluor-4-methoxybenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 351-54-2 |
| Summenformel | C8H7FO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 3-Fluoro-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-fluorobenzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.14 |
| Formelmasse | 154.043 |