Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-4-methoxybenzolboronsäurepinakolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62985.MD
Weitere Details : CAS : 754226-34-1 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408076
  • 108.00 € / 250 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
754226-34-1
252.092
BCVSHUZDQUHOQZ-UHFFFAOYSA-N
2759005
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)OC)F
C13H18BFO3
MFCD05863912
2-3-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-methoxyphenyl 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2-(3-Fluor-4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
Spezifikation
3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
754226-34-1
MFCD05863912
BCVSHUZDQUHOQZ-UHFFFAOYSA-N
2-(3-Fluor-4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
2759005
Fest
250mg
C13H18BFO3
2-3-fluoro-4-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-methoxyphenyl 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)OC)F
252.092
252.09
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation