Learn More
3-Fluor-4-methylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11435646
Click to view available options
Menge:
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
CAS 170572-49-3
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Summenformel C8H6FN
MDL-Nummer MFCD00153174
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7700177
Synonym 4-cyano-2-fluorotoluene, 3-fluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-cyanotoluene, benzonitrile, 3-fluoro-4-methyl, 4-methyl-3-fluorobenzonitrile, 3-fluoro-4-methyl-benzonitrile, 3-fluoro-4-methylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-4-methyl-9ci, ncr cf d1, pubchem1557
InChI-Schlüssel KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1F)C#N
IUPAC-Name 3-fluoro-4-methylbenzonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
PubChem CID 585140
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 98%