Learn More
3-Fluor-4-methylphenylmagnesiumbromid, 0.5 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 10087799
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
CAS 185077-02-5, 109-99-9
CAS Min. % 8.95, 86.57
CAS Max. % 13.43, 91.05
Farbe Gelb
Dichte 0.9530g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C7H6BrFMg
Strukturformel F(CH3)C6H3MgBr
MDL-Nummer MFCD01311470
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.953
Synonym 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 3-fluoro-4-methylphenyl magnesium, 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0.5m solution in thf, fgtairviejuzjo-uhfffaoysa-m, 3-fluoro-4-methylphenyl magnesiumbromide, magnesium,bromo 3-fluoro-4-methylphenyl, 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel FGTAIRVIEJUZJO-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1F
IUPAC-Name Magnesium;1-Fluor-2-Methylbenzol-5-id;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778411
Formelmasse 213.33
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.