Learn More
3-Fluor-4-Phenoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7032023
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39177-22-5
C12H10FNO
203.216
MFCD08687878
SYUZQKSUMLAOIB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-phenoxy-phenylamine, 3-fluoro-4-phenoxyphenylamine, 3-fluoro-4-phenoxybenzenamine
19627217
3-Fluor-4-phenoxyanilin
C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)N)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39177-22-5
C12H10FNO
203.216
MFCD08687878
SYUZQKSUMLAOIB-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-phenoxy-phenylamine, 3-fluoro-4-phenoxyphenylamine, 3-fluoro-4-phenoxybenzenamine
19627217
3-Fluor-4-phenoxyanilin
C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)N)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-phenoxyaniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 203.22
Reinheit (%) 97%