Learn More
3-Fluor-4-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031473
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1017779-69-9
C7H5F4NO
195.117
MFCD09832383
NDCPAIUBKAIJTK-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-trifluoromethoxy aniline, 3-fluoro-4-trifluoromethoxyphenylamine, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy-aniline, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy, 4-amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoroanisole
19436618
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
C1=CC(=C(C=C1N)F)OC(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1017779-69-9
C7H5F4NO
195.117
MFCD09832383
NDCPAIUBKAIJTK-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-trifluoromethoxy aniline, 3-fluoro-4-trifluoromethoxyphenylamine, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy-aniline, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy, 4-amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoroanisole
19436618
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
C1=CC(=C(C=C1N)F)OC(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Brechungsindex 1.4505
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 195.12
Reinheit (%) 97%