Learn More
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15483457
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
177596-38-2
C7H4F4O2
196.101
MFCD06660342
UTFSPWRTXCDUIJ-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy, 1-fluoro-5-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene, acmc-1bxa3, 3-fluoro-4-trifluromethoxyphenol, 3-fluoranyl-4-trifluoromethyloxy phenol
2783357
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol
C1=CC(=C(C=C1O)F)OC(F)(F)F
177596-38-2
C7H4F4O2
196.101
MFCD06660342
UTFSPWRTXCDUIJ-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-4-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy, 1-fluoro-5-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene, acmc-1bxa3, 3-fluoro-4-trifluromethoxyphenol, 3-fluoranyl-4-trifluoromethyloxy phenol
2783357
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol
C1=CC(=C(C=C1O)F)OC(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Fluor-4-(Trifluormethoxy)Phenol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffindustrie verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Menge 250 mg
Formelmasse 196.1
Reinheit (%) 97%