Learn More
3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423457
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15423457 250 mg 250mg
11451280 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15423457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26363.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518070-22-9
Molecular Formula C9H9FO2
Molecular Weight (g/mol) 168.167
MDL Number MFCD03094318
InChI Key GDUUQFGFHKTVEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-methylphenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, 3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid
PubChem CID 2778454
IUPAC Name 2-(3-fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)CC(=O)O
Tekniske data
Melting Point 71°C to 75°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 168.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.