Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-5-nitrobenzolboronsäurepinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62652.03
Weitere Details : CAS : 710348-94-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467686
  • 536.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
710348-94-0
267.063
2-3-fluoro-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
2-(3-Fluor-5-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
C12H15BFNO4
CKBJFSWEKLWHTI-UHFFFAOYSA-N
59770452
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
3-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
710348-94-0
2-3-fluoro-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)[N+](=O)[O-]
267.063
267.06
96%
1g
C12H15BFNO4
CKBJFSWEKLWHTI-UHFFFAOYSA-N
2-(3-Fluor-5-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
59770452
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation