Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-5-(pentafluorthio)benzoylchlorid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33742.MD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468615
  • 37.67 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
19-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1352999-78-0
242.554
DKXNRFRUJWZSOZ-UHFFFAOYSA-N
66523532
C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C(=O)Cl
C8H3ClF4O2
MFCD18783222
3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzoylchlorid
Spezifikation
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
250mg
C8H3ClF4O2
UN3265
DKXNRFRUJWZSOZ-UHFFFAOYSA-N
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzoylchlorid
66523532
Flüssig
Moisture sensitive
1352999-78-0
MFCD18783222
3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride
C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C(=O)Cl
242.554
242.55
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation