Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H34187.MD
Weitere Details : CAS : 1353000-19-7 Netto-Gewicht : 0.00025kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467117
  • 36.57 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
25-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1353000-19-7
209.144
ULLWGZMNUJLDKA-UHFFFAOYSA-N
66523552
C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CN
C8H7F4NO
MFCD18783230
3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzylamine, 3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine
[3-fluor-5-(trifluormethoxy)phenyl]methanamin
Spezifikation
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Air Sensitive
1353000-19-7
MFCD18783230
3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzylamine, 3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine
C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CN
209.144
209.14
1.4395
250mg
C8H7F4NO
UN3259
ULLWGZMNUJLDKA-UHFFFAOYSA-N
[3-fluor-5-(trifluormethoxy)phenyl]methanamin
66523552
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation