Learn More
3-Fluor-5-(Trifluormethyl)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7024763
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
149793-69-1
C8H3F4N
189.113
MFCD00061282
AYNUKEDZAYOEGG-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-fluoro-5 trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, pubchem2620
519037
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
149793-69-1
C8H3F4N
189.113
MFCD00061282
AYNUKEDZAYOEGG-UHFFFAOYSA-N
3-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-fluoro-5 trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, pubchem2620
519037
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dichte 1.35
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.445
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 7703957
Formelmasse 189.11
Reinheit (%) 97%